Kluczowe dokumenty
700127P
Avanti
7-keto-25-hydroxycholesterol
3β,25-dihydroxy-5-cholesten-7-one, powder
Synonim(y):
cholest-5-ene-7-one-3β,25-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700127P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700127P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700127P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Synteza 7-keto-25-hydroksycholesterolu z 7-ketocholesterolu jest katalizowana przez enzym 25-hydroksylazę cholesterolu. 7β,25-dihydroksycholesterol (7β25OHC) powstaje ze stereospecyficznej redukcji 7k25OHC w wyniku działania enzymu dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 1 (11β-HSD1). Enzym 11β-HSD typu 2 katalizuje odwrotną konwersję 7β25OHC do 7k25OHC.
Zastosowanie
7-keto-25-hydroksycholesterol został użyty jako substrat dla dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 1 (11β-HSD1) wyrażonej w ludzkich embrionalnych komórkach nerkowych (HEK)-293 w celu przetestowania funkcji oksoredukcyjnej enzymu. Został on również wykorzystany do przetestowania jego wpływu na aktywację receptora siedmioprzekaźnikowego (EB12) indukowaną wirusem Epsteina-Barr.
Działania biochem./fizjol.
7-keto-25-hydroksycholesterol (7k25OHC) może oddziaływać z bogatą w cysteinę domeną (CRD) Smo w szlaku hedgehog. Jednak 7-keto-25-OHC nie jest w stanie aktywować Smo.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700127P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700127P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pengxiang Huang et al.
Cell, 166(5), 1176-1187 (2016-08-23)
In vertebrates, sterols are necessary for Hedgehog signaling, a pathway critical in embryogenesis and cancer. Sterols activate the membrane protein Smoothened by binding its extracellular, cysteine-rich domain (CRD). Major unanswered questions concern the nature of the endogenous, activating sterol and the
Katharina R Beck et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 190, 19-28 (2019-03-25)
Oxysterols are cholesterol metabolites derived through either autoxidation or enzymatic processes. They consist of a large family of bioactive lipids that have been associated with the progression of multiple pathologies. In order to unravel (patho-)physiological mechanisms involving oxysterols, it is