Merck
700188P
Avanti
14-dehydro zymostenol
powder
Synonim(y):
Cholesta-8(9),14-dien-3β-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.64
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg (700188P-1MG)
package of 1 × 5 mg (700188P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]1(CC2)C(C3=C2[C@]4(C)C(CC3)C[C@@H](O)CC4)=CCC1C(CCCC(C)C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h12,18-21,23,28H,6-11,13-17H2,1-5H3/t19?,20?,21-,23?,26-,27+/m0/s1
Klucz InChI
AWBZPJQUWZBRII-BTEGJBIDSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700188P-1MG)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700188P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)