Kluczowe dokumenty
700124P
Avanti
Chol-C10-PC
Avanti Research - A Croda Brand 700124P, powder
Synonim(y):
10-cholesteryloksy decylofosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H78NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
708.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700124P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700124P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Struktura cholesterylofosfocholiny (CholPC) ma obszar hydrofobowy i dużą polarną grupę głowową. Chol-C10-PC (10-cholesteryloksy decylofosfocholina) ma decylofosfocholinę przyłączoną do cholesterolu.
Działania biochem./fizjol.
Obecność fosfocholiny w grupie głowowej cholesterylofosfocholiny (CholPC) umożliwia ekranowanie kompleksu lipidowego przed interakcją z wodą.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700124P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Max Lönnfors et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(7), 2319-2329 (2013-01-30)
We prepared cholesteryl phosphocholine (CholPC) by chemical synthesis and studied its interactions with small (ceramide and cholesterol) and large headgroup (sphingomyelin (SM) and phosphatidylcholine) colipids in bilayer membranes. We established that CholPC could form bilayers (giant uni- and multilamellar vesicles
Kacee H Sims et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(8), 1038-1048 (2014-06-24)
Lipid research is challenging owing to the complexity and diversity of the lipidome. Here we review a set of experimental tools developed for the seasoned lipid researcher, as well as, those who are new to the field of lipid research.