Kluczowe dokumenty
PXB500C50
Millipore
Pellicon® XL Cassette with Biomax® Membrane
filtration area 50 cm2, NMWCO 500 kDa
Synonim(y):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 500 kDa 0.005 m2
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 3.2 mL
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Długość
18.8 cm (7.4 in.)
Szerokość
3 cm (1.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
50 cm2
Powierzchnia nominalna membrany
50 cm2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤7.5 mg/device
Matryca
Biomax®
wielkość porów
500 kDa NMWCO
pH
1 –14
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: Biomax 500
Cechy i korzyści
Type C screen (coarse screen)
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1