Kluczowe dokumenty
700075P
Avanti
8(9)-dehydrocholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
cholesta-5,8(9)-dien-3β-ol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700075P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
C[C@]1(CC2)C(CCC1C(CCCC(C)C)C)C3=C2[C@](CC[C@H](O)C4)(C)C4=CC3
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21,23-24,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
VUKORTMHZDZZFR-BXAZICILSA-N