Merck
700076P
Avanti
8(14)-dehydrocholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
cholesta-5,8(14)-dien-3β-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.64
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700076P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
C[C@@]12C(CCC2C(CCCC(C)C)C)=C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC1
Klucz InChI
DJNCIOAUQVURTQ-KVMRZRRHSA-N
Działania biochem./fizjol.
8(14)-dehydrocholesterol jest cholestadienolem. Utlenianie wolnymi rodnikami prowadzi do abstrakcji wodoru w pozycjach bis-allilowych, co prowadzi do powstania D7-3,5-dihydroksycholest-7-en-6-onu (DHCEO).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700076P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)