600480
Avanti
20mL Clear Vial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Przezroczysta fiolka 20 ml z zakręcanym zamknięciem wyłożonym PTFE (szkło)
About This Item
Kod UNSPSC:
24122000
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Materiały
(Glass)
opakowanie
vial of 1 × 20 mL (600480-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opakowanie
Zakręcana fiolka z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)