Kluczowe dokumenty
330728P
Avanti
C13 Galactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/13:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
D-galactosyl-β-1,1′-N-tridecanoyl-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Polecane produkty
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (330728P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C37H71NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-18-20-22-24-26-31(40)30(29-45-37-36(44)35(43)34(42)32(28-39)46-37)38-33(41)27-25-23-21-19-14-12-10-8-6-4-2/h24,26,30-32,34-37,39-40,42-44H,3-23,25,27-29H2,1-2H3,(H,38,41)/b26-24+/t30-,31+,32+,34-,35-,36+,37+/m0/s1/i1
Klucz InChI
KJMFYHPLIHBVNV-SXOXVQABSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)