Kluczowe dokumenty
Z755516
Mini BlotBoy™ 3D platform rocker
AC/DC input 115 V AC
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V (AC)
opis
tilt angle: +/- 8°
Właściwości
CSA approved: no
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B3D1008
Parametry
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
4.5 lb load
szer. × śr. × wys.
10.5 in. (27 cm) × 7.5 in. (19 cm) × 8 in. (20 cm)
platforma dł. × szer.
10.5 in. (27 cm) × 7.5 in. (19 cm)
Opis ogólny
Mini BlotBoys są dostarczane z autoklawowalnymi płaskimi matami i są idealne do płukania blotów i barwienia/odbarwiania żeli. Zaprojektowany, aby zaoszczędzić miejsce na stole, Mini BlotBoy jest dostarczany z platformą o wymiarach 10,5 x 7,5 cala. Mini BlotBoy może przyjmować platformy, które można układać w stosy, obsługuje obciążenia do 2 kg i ma bezobsługowe silniki bezszczotkowe; bezpieczne do stosowania w chłodniach i inkubatorach.
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z755516-1EA | 4061834789765 |