Z744081
SynLED Parallel Photoreactor UV
with 365 nm LEDs
Synonim(y):
SynLEDphotoreactor, light source
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, 50/60 Hz, universal plug set (included)
Poziom jakości
Właściwości
capacity 16 vial(s)
Parametry
365 nm spectral range
Opis ogólny
This product is also available with 450 nm wavelength LEDs
Features and Benefits
- Bottom-lit LEDs (365 nm) across a 4x4 reaction block array provides consistent light intensity (320 lm) and angle (60°)
- New heat exchange system provides consistent temperature to each parallel reaction, while ensuring quieter operation
- Performance quartz LED cover protects LEDs from solvent and allows excellent light penetration
- Uses 1-2 dram scintillation vials or microwave vials (O.D. of 1.7 cm or less)
- Power supply is wall plug power supply including universal plug set
- Compatible with IKA magnetic stirrer with round plate (Z645052)
- Compatible with liquid scintillation vials (8 mL Wheaton, Z188719)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Zastosowanie chemii rodnikowej w syntezie organicznej jest dobrze rozwinięte i szeroko zakrojone, choć często utrudnia je zależność od toksycznych inicjatorów rodnikowych.