Kluczowe dokumenty
Z744038
Sigma-Aldrich
Uchwyt na wiele fiolek Quad - 8 ml
Synonim(y):
Uchwyt na fiolkę Penn PhD
About This Item
Kod UNSPSC:
39101616
NACRES:
NA.22
Zastosowanie
Multi-Vial Holder Quad - 8mL to uchwyt na fiolki dla Penn PhD Photoreactor M2 umożliwiający jednoczesne korzystanie z czterech fiolek o pojemności 8 mL. Jest również kompatybilny z fotoreaktorem Penn PhD M1.
Cechy i korzyści
Cechy i zalety Penn PhD Photoreactor M2
  • Modułowa konstrukcja pozwala na użycie z różnymi długościami fal: 450 nm (w zestawie), 420 nm (sprzedawane oddzielnie) i 365 nm (sprzedawane oddzielnie).
  • Dostępne są uchwyty na wiele fiolek, umożliwiające równoległe prowadzenie czterech (fiolek o pojemności 8 ml) i pięciu (pięciu (fiolek o pojemności 4 ml)) reakcji.
  • 360-stopniowe środowisko odblaskowe maksymalizuje wychwytywanie fotonów z powierzchni.
  • Blokada osłony świetlnej zapobiega narażeniu użytkownika na szkodliwe promienie świetlne
  • Interaktywny ekran dotykowy steruje parametrami reakcji
  • Zatwierdzony przez Intertek ETL, CE i CB
  • Parametry definiowane przez użytkownika, w tym temperatura, natężenie światła, prędkość wentylatora i mieszanie
  • Opcje automatycznego zatrzymania, pauzy i resetowania
  • Obsługuje fiolki o rozmiarach gc, 4, 8, 20, 40 ml
  • Sprzężenie zwrotne temperatury za pomocą termopary typu k
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Zastosowanie chemii rodnikowej w syntezie organicznej jest dobrze rozwinięte i szeroko zakrojone, choć często utrudnia je zależność od toksycznych inicjatorów rodnikowych.