Z744078
395 nm Light source
Synonim(y):
Moduł światła LED 395nm
About This Item
Polecane produkty
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Modułowa konstrukcja pozwala na użycie z różnymi długościami fal 365nm - 450nm
- 360-stopniowe środowisko odblaskowe maksymalizuje wychwytywanie fotonów na powierzchni
- Blokada osłony świetlnej zapobiega narażeniu użytkownika na szkodliwe promienie świetlne
- Interaktywny ekran dotykowy kontroluje parametry reakcji
- Zatwierdzone przez Intertek ETL, CE i CB
- Parametry definiowane przez użytkownika, w tym temperatura, natężenie światła, prędkość wentylatora i mieszanie
- Opcje automatycznego zatrzymania, pauzy i resetowania
- Obsługa fiolek o rozmiarach gc, 4, 8, 20, 40 ml
- Sprzężenie zwrotne temperatury za pomocą termopary typu k
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
Zastosowanie chemii rodnikowej w syntezie organicznej jest dobrze rozwinięte i szeroko zakrojone, choć często utrudnia je zależność od toksycznych inicjatorów rodnikowych.