Kluczowe dokumenty
Z743873
ART® Non-Filtered Tip
HLT YELLOW, beveled, size 200 μL, bulk racked, non-sterile
Synonim(y):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
producent / nazwa handlowa:
Molecular BioProducts 3920-11
rozmiar:
200 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
HLT YELLOW, beveled
bulk racked
opakowanie:
pkg of 10X1000 ea
sterylność
non-sterile
Właściwości
HLT YELLOW, beveled
bulk racked
opakowanie
pkg of 10X1000 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3920-11
metody
PCR: suitable
rozmiar
200 μL
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)