Kluczowe dokumenty
1.09749
Supelco
Lampa halogenowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41115311
NACRES:
SE.11
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Nova 30
for use with Spectroquant® Nova 60
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Lampę halogenową w Spectroquant NOVA 30 i NOVA 60 można w razie potrzeby łatwo wymienić. Należy używać wyłącznie lampy przeznaczonej do użytku z danym urządzeniem. W przypadku innych fotometrów należy wybrać odpowiednią lampę.
NOVA 30, NOVA 60 Spectroquant®
Zastosowanie
  • Kompaktowe środowisko próbek do rozpraszania promieniowania rentgenowskiego in situ podczas powlekania..: Niniejsze badania dotyczą wykorzystania lamp halogenowych w nowym kompaktowym środowisku próbek zaprojektowanym do rozpraszania promieniowania rentgenowskiego in situ podczas procesu powlekania spinowego. Technika ta, kluczowa w materiałoznawstwie i chemii analitycznej, pozwala na precyzyjną kontrolę i monitorowanie formacji cienkowarstwowych na podłożach (Kneschaurek E et al., 2023).
  • Niespójna szerokopasmowa spektroskopia absorpcyjna ze wzmocnieniem wnęki do czułego pomiaru składników odżywczych i mikroalg: Lampy halogenowe służą jako istotne źródło światła w tym badaniu, zwiększając dokładność pomiaru stężenia składników odżywczych i mikroalg w próbkach środowiskowych. Metoda ta podkreśla wszechstronność i wydajność lampy w spektroskopii absorpcyjnej, ułatwiając zaawansowane monitorowanie i badania ekologiczne (Zhang H et al., 2022).
  • Seksowanie in ovo jaj ras brązowych o kolorze specyficznym dla płci przy użyciu spektroskopii w bliskiej podczerwieni...: Wykorzystując lampy halogenowe, badania te demonstrują nieinwazyjną metodę seksowania jaj in ovo, która ma kluczowe znaczenie dla poprawy standardów etycznych i wydajności produkcji drobiu. Badanie podkreśla rolę lampy w zapewnieniu stabilnego i spójnego oświetlenia do analizy spektroskopowej (Corion M et al., 2022).
  • Charakterystyczne parametry nanodrutów fotonicznych z pojedynczych mikrosfer dielektrycznych oświetlonych skupionym promieniowaniem szerokopasmowym...: Badania omawiają wykorzystanie lamp halogenowych w badaniach nanodrutów fotonicznych, które mają kluczowe znaczenie dla manipulowania światłem w nanoskali. Badanie to zwiększa zrozumienie interakcji światło-materia i ma wpływ na rozwój zaawansowanych urządzeń optycznych (Mandal A et al., 2022).
  • Wieloanalityczne podejście do badania wpływu nowych systemów oświetlenia LED na nowoczesne farby: Badania stabilności chemicznej: Porównując systemy oświetlenia LED i tradycyjne systemy oświetlenia halogenowego, niniejsze badanie ocenia ich wpływ na stabilność chemiczną nowoczesnych farb. Badania te mają zasadnicze znaczenie dla nauk konserwatorskich, zapewniając wgląd w to, jak różne technologie oświetleniowe mogą wpływać na długowieczność i konserwację dzieł sztuki (Pintus V et al., 2021).
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany