Z743809
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 250, size 200 μL, bulk pack, non-sterile
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
HLT 250
bulk pack
opakowanie
pkg of 10X1000 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3550-05
metody
PCR: suitable
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Końcówki bez filtra o niskiej retencji
- Hydrofobowa powierzchnia wewnętrzna końcówki ułatwia uzyskanie dokładnych danych.
- Stojaki na zawiasach umożliwiają łatwy dostęp do końcówek.
- Kompatybilne ze związkami radioaktywnymi, lepkimi materiałami, odczynnikami PCR i nie tylko.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743809-10X1000EA |