Kluczowe dokumenty
Z742313
2MAG MIX 1 XL single point stirrers up to 40 L
AC/DC input 100-240 V, UK plug
Synonim(y):
magnetyczna płytka mieszająca, mieszadło indukcyjne, mieszadło laboratoryjne, mieszadło magnetyczne, mieszadło o dużej objętości, płyta indukcyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel housing
stainless steel plate
Właściwości
positions 1
0 ‑ 240 S Variable Intervals (2 step)
Power Setting 5/10/15/20 W ((4-step)
4 step)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 30201
Parametry
-10-50 °C temp. limit (at 95 percent humidity)
70-2000 rpm speed
szer. × śr. × wys.
225 mm × 280 mm × 35 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 220 mm × 250 mm
pojemność mieszadła
1-40 L , per stirring position
masa
~4.0 kg
Opis ogólny
Ultra płaskie, silne mieszadło magnetyczne z dużym obszarem ustawiania i w pełni automatycznym monitorowaniem mieszadła mixWatch, objętość mieszania do 40 litrów, odpowiednie również do mediów o wysokiej lepkości, bardzo silne sprzężenie magnetyczne, dlatego predestynowane do przenoszenia mocy magnetycznej na duże odległości lub na grube dna naczyń.
Zintegrowany kontroler o dużej mocy mieszania 20 W, 4-stopniowe ustawienie mocy dla dużej mocy w odniesieniu do dużych i lepkich objętości mieszania i zmniejszonej mocy dla ciągłej pracy bez podgrzewania, funkcja SoftStart (regulowana, 4-stopniowa) dla niezawodnego wychwytywania / centrowania i bezpiecznego przyspieszania mieszadła przy różnych objętościach i lepkościach, regulowane czasy interwałów dla automatycznego ponownego uruchomienia mieszadła po maks. 240 sekundach. 240 sekund.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)