Kluczowe dokumenty
Z742303
Tube holder for RotoBot Rotating Mixers
holds 6 x 1.5/2.0 mL tubes, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Właściwości
holds 6 x 1.5/2.0 mL tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R4040-1520
probówka śr.
10-13 mm
Opis ogólny
W przypadku zastosowań o większej pojemności, uchwyty te można nabyć jako akcesoria do mikserów Rotobot i Rotobot Mini. Uchwyty poziome są dostępne do zastosowań takich jak Western blotting i hybrydyzacja. Unikalne, przesuwne mocowanie pozwala na szybką i łatwą wymianę uchwytów na probówki.
Informacje prawne
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)