Z742305
Tube holder for RotoBot™ Rotating Mixers
holds 1 x 50 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
holds 1 x 50 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R4040-500
probówka śr.
28-30 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini mixers. Horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
Informacje prawne
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)