Z742301
RotoBot™ Programmable Rotator
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
timer 1 sec to 99hr. 59 min / or Continuous
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R4045-E
Parametry
1-80 rpm speed
2-70 °C temp. limit
szer. × głębokość × wys.
16.1 in. (41 cm) × 5.4 in. (13.7 cm) × 7.8 in. (19.9 cm)
masa
5 lb (2.27 kg)
Opis ogólny
RotoBot i RotoBot Mini zawierają asortyment pionowych uchwytów do rur. Model Mini jest dostarczany z uchwytami na 12 probówek 1,5 ml, 2 probówki 15 ml i 2 probówki 50 ml; model standardowy, 30 probówek 1,5/2,0 ml, 8 probówek 15 ml i 2 probówki 50 ml. W przypadku zastosowań o większej pojemności można zakupić więcej takich uchwytów jako akcesoria. Ponadto dostępne są poziome uchwyty do zastosowań takich jak Western blotting i hybrydyzacja. Unikalne, przesuwne mocowanie pozwala na szybką i łatwą wymianę uchwytów na probówki.
Do zastosowań z kołysaniem dostępna jest platforma z gumową matą antypoślizgową. Po zamocowaniu wystarczy wybrać tryb "PP", aby zmienić rotator w platformę kołyskową.
Cechy i korzyści
- Zaawansowane programowanie z szeroką gamą trybów obrotowych
- Ustawienie pełnych obrotów 360° lub przerywanie obrotów z pauzami i przerwami na mieszanie
- Od powolnych obrotów do energicznego mieszania
- Bezpieczny w chłodni i inkubatorze
- Akceptuje zwykłe probówki o pojemności od 1,5 do 50 ml
- Opcjonalna platforma do kołysania
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742301-1EA | 4061834789178 |