Z740778
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class A, meets DIN ISO-1042
capacity 250 mL, stopper joint: 16, tol. 0.150 mL, PE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PE
rozmiar zatyczki
16
Połączenie
joint ST/NS neckstopper size 16
joint: stopper16
Właściwości
class A meets DIN ISO-1042
opakowanie
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.150 mL
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa z przezroczystego szkła borokrzemowego z korkiem z polietylenu. Klasa A, spełnia wymagania normy DIN ISO-1042. Niebieskie oznaczenie miejsca i pojemności. Białe oznaczenie poziomu. Kolba posiada certyfikat partii lub certyfikat indywidualny. Kalibracja "To Contain".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)