Kluczowe dokumenty
Z740677
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 1000 mL, 38-430 thread, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 6 ea
zakres pomiaru objętości
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
pojemność
1000 mL
dopasowywanie
38-430 thread
Opis ogólny
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
Inne uwagi
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)