Kluczowe dokumenty
Z232912
Duran® Erlenmeyer flask with stopper
capacity 500 mL
Synonim(y):
241924602
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
Połączenie
joint neck29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Stopper
without cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241924602
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Graduated and complete with NS29/32 socket and flat-head stopper.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)