Z690082
Aldrich® PVC-coated open support ring
size L, ring diam. 127 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
aluminum
rozmiar
L
dł. × śr.
305 mm × 11 mm , arm
śr. pierścienia
127 mm
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z690082-1EA | 4061833306260 |