Kluczowe dokumenty
Z685399
Platinum combustion boat
capacity 4 mL, with handle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals
dł. × szer. × gł.
48 mm × 13 mm × 10 mm
pojemność
4 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)