Kluczowe dokumenty
Z685372
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, without handle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Birmingham metals
dł. × szer. × gł.
60 mm × 9 mm × 9 mm
pojemność
3 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z685372-1EA4061833571972