Z685119
Ace powder funnel with flat side
top diam. 75 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass
śr. górna
75 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)