Z678562
2mag MIX 1 magnetic stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
magnetyczna płytka mieszająca, mieszadło, mieszadło indukcyjne, mieszadło laboratoryjne, mieszadło magnetyczne, płyta indukcyjna
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CE compliant
positions 1
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 30001
Parametry
100-2000 rpm speed
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 180 mm × 200 mm
pojemność mieszadła
10000 mL
Opis ogólny
W 100% bezobsługowe i odporne na zużycie dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive do wydajnego mieszania roztworów, niezwykle szeroki zakres prędkości od 100 do 2000 obr/min, mieszanie bez szarpnięć nawet przy niskich prędkościach, 4-stopniowe ustawienia mocy dla dużej mocy w odniesieniu do dużych i lepkich objętości mieszania oraz zmniejszona moc do ciągłej pracy bez podgrzewania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z678562-1EA | 4061833582374 |