Z676853
ART® low retention SoftFit L Reload System™
maximum volume 20 μL, Tip design ART 20L, Reload insert
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 20L
opakowanie
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips )
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2749-05-RI
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Każda pojedyncza wkładka w systemie przeładowania Softfit L jest wyraźnie oznaczona zarówno numerem produktu, jak i numerem partii, co pozwala badaczom cieszyć się oszczędnością miejsca i korzyściami środowiskowymi systemu przeładowania końcówek bez utraty identyfikowalności produktu.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)