Kluczowe dokumenty
Z675482
Sterile economy sample spoon
20 mL
Synonim(y):
Ekonomiczna łyżka próbna, Sterylna łyżka do próbek, narzędzie dozujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
opis
PS
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36740-00005
Opis ogólny
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
  • Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
  • Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)