Kluczowe dokumenty
Z671789
IKA® C-MAG HS hotplate stirrers
C-MAG HS7, AC/DC input 115 V AC, platform size 200 mm × 200 mm
Synonim(y):
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
Materiały
ceramic plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3581201
IKA C-MAG HS 7 IKAMAG
dostępność
not available in EU
Parametry
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
rozmiar platformy
200 mm × 200 mm
pojemność mieszadła
10 L
masa
11 lb
moc wyjściowa
1000 watts (heater)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
C-MAG HS 7 IKAMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Cechy i korzyści
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 10 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)