Kluczowe dokumenty
Z653357
Steinel® hot air guns
HL 1620 S
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
wejście AC/DC
230 V
opis
2-stage temperature
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
HL 1620 S
dostępność
available only in EU
Parametry
240-450 L/min flow rate
300-500 °C temp. range
moc wyjściowa
1600 watts
Opis ogólny
Dzięki narzędziu HL 1620 S codzienne wyzwania szybko znikają w "gorącym" powietrzu. Suszenie tynków nigdy nie było łatwiejsze, usuwanie farby staje się czystą przyjemnością, a woskowanie nart i desek snowboardowych jest dziecinnie proste. Narzędzie HL 1620 S jest zawsze bardzo pomocne, na przykład przy rozmrażaniu zamarzniętych rur wodociągowych, obkurczaniu tulei kablowych, suszeniu mokrej farby i wielu innych pracach. Waży zaledwie 670 g i ma zoptymalizowany środek ciężkości, dzięki czemu wygodnie leży w dłoni i pozwala na pracę bez zmęczenia. Wykończone zgodnie z wysokimi standardami jakości, narzędzie HL 1620 S jest zbudowane tak, aby wytrzymać o 20% dłużej niż poprzedni model. W zależności od potrzeb, do wyboru są dwa ustawienia temperatury: 300° i 500°C.
Zalety: zoptymalizowany środek ciężkości dla niemęczącej pracy jedną ręką. Do wszystkich standardowych dysz (oprócz dysz redukcyjnych). Zintegrowany wyłącznik termiczny zapobiegający przegrzaniu. Imponująca moc 1600 W, przepływ powietrza regulowany w dwóch ustawieniach (240/450 l/min).
Informacje prawne
Steinel is a registered trademark of Steinel GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z653357EU-1EA
Z653357GB-1EA
Z653357-1EA
Z653357CH-1EA