Kluczowe dokumenty
Z671762
IKA® C-MAG HS hotplate stirrers
C-MAG HS4, AC/DC input 115 V AC, platform size 120 mm × 120 mm
Synonim(y):
laboratoryjne płyty grzejne, płyty grzewcze
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.76
Materiały
ceramic plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3581001
IKA C-MAG HS 4 IKMAG
dostępność
not available in EU
Parametry
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
rozmiar platformy
120 mm × 120 mm
pojemność mieszadła
5 L
masa
6.5 lb
moc wyjściowa
250 watts (heater)
Opis ogólny
C-MAG HS 4 IKMAG
Nowe mieszadło magnetyczne z grzaniem i ceramiczną płytą grzejną, która zapewnia doskonałą odporność chemiczną.
  • Mocny silnik do mieszania objętości do 5 l (H2O)
  • Stały obwód bezpieczeństwa 550°C
  • Wskaźnik Hot Top >> ostrzeżenie o gorącej powierzchni, aby zapobiec oparzeniom!
  • Dokładne ustawienie temperatury za pomocą wyświetlacza cyfrowego (LED)
  • Cyfrowy wyświetlacz kodów błędów
  • Podwyższony panel sterowania chroniący przed wyciekiem cieczy
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)