Kluczowe dokumenty
BMSH3710HE
Benchmark Digital 10 x 10 inch Hotplate
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.13
Materiały
ceramic platform
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H3710-H-E
Parametry
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
płytka szer. × dł.
25 cm × 25 cm
Opis ogólny
Płyty grzewcze i mieszadła Benchmark Scientific zapewniają niezawodne działanie i bezpieczną pracę w codziennych zastosowaniach laboratoryjnych. Podobnie jak nasza popularna seria 7 x 7 cali, te płyty grzejne / mieszadła są wyposażone w trwałą, odporną na chemikalia białą ceramiczną płytę górną i zaawansowane mikroprocesorowe elementy sterujące. System ciągłego monitorowania zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury przy szybkim nagrzewaniu i krótszym czasie wrzenia. Ponadto, mocny system napędu silnika zapewnia wydajne mieszanie większych i bardziej lepkich próbek. Temperaturę i prędkość mieszania można sprawdzić na dużym wyświetlaczu cyfrowym, a dioda LED bezpieczeństwa zapala się, gdy temperatura górnej płyty przekroczy 50°C. Zewnętrzna sonda temperatury może być również używana do zastosowań wymagających precyzyjnej kontroli temperatury próbki. Sonda zapewnia bezpośrednie sprzężenie zwrotne do mikroprocesora z ciągłym monitorowaniem i regulacją w celu utrzymania wybranej temperatury w próbce w zakresie +/ 1°C. Wszystkie modele są kompatybilne ze zlewkami ze szkła borokrzemowego i innymi naczyniami o pojemności do 20 litrów (maksymalna objętość mieszania 15 l). Dostępny jest opcjonalny zespół zacisków (H3770CS) do montażu termometrów, sond temperatury itp.
Zastosowanie
Ogrzewanie cieczy laboratoryjnych w różnych pojemnikach
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)