Kluczowe dokumenty
BMSH3770HSE
Benchmark Digital 7 x 7 inch Hotplate Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.13
Materiały
ceramic platform
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H3770-HS-E
Parametry
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
150-1500 rpm speed
Opis ogólny
Płyty grzewcze i mieszadła Benchmark Scientific zapewniają niezawodne działanie i bezpieczną pracę w codziennych zastosowaniach laboratoryjnych. Nasza seria płyt grzewczych i mieszadeł o wymiarach 7 x 7 cali charakteryzuje się trwałą, odporną na chemikalia białą ceramiczną płytą górną i zaawansowanym sterowaniem mikroprocesorowym. System ciągłego monitorowania zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury, szybkie nagrzewanie i krótsze czasy wrzenia. Ponadto mocny system napędu silnika zapewnia wydajne mieszanie większych i bardziej lepkich próbek. Temperaturę i prędkość mieszania można sprawdzić na dużym wyświetlaczu cyfrowym, a dioda LED bezpieczeństwa zapala się, gdy temperatura górnej płyty przekroczy 50°C. Zewnętrzna sonda temperatury może być również używana do zastosowań wymagających precyzyjnej kontroli temperatury próbki. Sonda zapewnia bezpośrednie sprzężenie zwrotne do mikroprocesora z ciągłym monitorowaniem i regulacją w celu utrzymania wybranej temperatury w próbce w zakresie +/ 1°C. Wszystkie modele są kompatybilne ze zlewkami ze szkła borokrzemowego i innymi naczyniami o maksymalnej objętości mieszania do 5 l. Dostępny jest opcjonalny zespół zacisków (H3770CS) do montażu termometrów, sond temperatury itp.
Zastosowanie
Podgrzewanie i mieszanie cieczy w różnych naczyniach o pojemności do 5 l
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)