Kluczowe dokumenty
Z556610
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
dual adjustment, size M
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
rozmiar
M
opis
3-prong
dł. × śr.
127 mm × 11 mm , arm
pojemność szczęk
0-70 mm
szer. widełek
19 mm
Opis ogólny
Niklowane wykończenie jest odporne na korozję.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)