Key Documents
Z556602
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
dual adjustment, size S
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
rozmiar
S
opis
3-prong
dł. × śr.
102 mm × 8 mm , arm
pojemność szczęk
0-32 mm
szer. widełek
6 mm
Opis ogólny
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC