Kluczowe dokumenty
Z556580
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
single adjustment, size M
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
rozmiar
M
opis
3-prong
dł. × śr.
127 mm × 11 mm , arm
pojemność szczęk
0-50 mm
szer. widełek
19 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niklowane wykończenie jest odporne na korozję.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)