Z552704
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 19/22, GL 14 thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
male joint: ST/NS19/22
dopasowywanie
GL 14 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Posiada silikonową podkładkę z powłoką PTFE i otwarty korek.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z552704-1EA | 4061832113067 |