Z276553
Ace Hirsch filter funnel
capacity 25 mL, porosity 10-20 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 718708
pojemność
25 mL
dysk śr.
20 mm
śr. filtra
20 mm
wielkość porów
10-20 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Funnels with glass-fiber frits are useful where it is necessary to wash the precipitation and redissolve with chemicals that would attack filter paper. Angle of funnel is 60°. Funnel with 1.0 to 1.6 μm frit is especially suited for removing Pd/C catalyst from reaction mixtures.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z276553-1EA | 4061832363134 |