Merck
Z551619
Chemat UV curer
AC/DC input 120 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
producent / nazwa handlowa
Chemat
dostępność
not available in EU
Parametry
6 rpm speed (turnplate)
szer. × dł.
8 1/4 in. × 9 1/2 in.
moc wyjściowa
4 W (per tube)
Opis ogólny
The UV curer is specially designed for curing photosensitive coatings and thin films. It equips two UV light sources with radiations at 365 nm and 246 nm.
Specifications:
UV Lamps4 x 4W bulbs
Wavelengths246/365 nm
Turntable Rotary Speed5-6 rpm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)