Z550663
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 2,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint stopper45/40
opis
conical
pojemność
2,000 mL
otwór kurka
4 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z550663-1EA | 4061832133065 |