Z547085
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 25-50 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
dysk śr.
90 mm
pojemność lejka
600 mL
trzon śr.
22 mm
wielkość porów
25-50 μm porosity
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)