Z532444
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 24/40, volume 1,000 mL, accuracy: 5.00 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
Właściwości
subdivision 10.0 mL
zakres pomiaru objętości
1,000 mL, accuracy: 5.00 mL
Opis ogólny
Single metric scale. Useful as a distillation receiver and for manipulation of air--sensitive materials with the use of a septum-inlet adapter.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)