Kluczowe dokumenty
Z517127
Sigma-Aldrich
Aldrich® 75 mm O-ring top
Torion inlet top
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
Opis ogólny
Each top comes with a 4 mm PTFE stopcock. Use the stainless steel clamp Z517275.
Torion inlet style − Use 1/4 in. hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) for the airtight transfer of air-sensitive materials.
Standard taper − Joint can accommodate a transfer adapter or a filter funnel.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)