Key Documents
Z508551
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button: no
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
glass
Właściwości
for flask size 12 ‑ 22 L
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8075-24
śr. × dł.
10 mm × 690 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)