Key Documents
Z163015
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground, solid-glass shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
opis
Without button
Właściwości
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 806832
śr. × dł.
10 mm × 580 mm