Z147966
1143 rurka do szybkiej destylacji i pobierania próbek
joint: ST/NS 35/45, thermometer joint: 10/18
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
thermometer joint: 10/18
joint: ST/NS35/45
Powiązane kategorie
Opis ogólny
<ST/>35/45 joint, <ST/>10/18 thermometer joint. For distilling small samples. A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z147966-1EA | 4061832114675 |