Z107255
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
with 2 mm glass stopcock, capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type PTFE stopcock
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z107255-1EA | 4061832109480 |