Kluczowe dokumenty
Z423041
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 300 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
300 mL
odległość do ramienia bocznego
170 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Suggested flask size: 22 L - 50 L
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z423041-1EA4061832115641