Z102571
Pułapka Dean-Stark 1143 z płaszczem
capacity 325 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
325 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For azeotroping large amounts of water, 325 mL capacity. With 24/40 joints and 4 mm bore PTFE stopcock.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z102571-1EA | 4061832114521 |